Sodium metaborate tetrahydrate 98.5%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
211635000
211630025
211630100
ACRO211635000EA
2070
CZK
ACRO211635000
ACRO211630025
ACRO211630100
Sodium metaborate tetrahydrate 98.5%, extra pure
Sodium metaborate tetrahydrate
Vzorec:
BNaO₂·4H₂O Bod tání: 57 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149205 CAS číslo: 10555-76-7 EINECS: 231-891-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration with HCl | ≥98.0 % |