Tisk…
Sodium triacetoxyborohydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
316393-100G 316393-1KG 316393-25G
SIAL316393-100GEA 5890 CZK
SIAL316393-100G SIAL316393-1KG SIAL316393-25G
Sodium triacetoxyborohydride, Sigma-Aldrich®
Sodium triacetoxyborohydride
Vzorec: C₆H₁₀BNaO₆
MW: 211,94 g/mol
Bod tání: 114…118 °C
MDL Number: MFCD00012211
CAS číslo: 56553-60-7
UN: 3396
ADR: 4.3,II