Tisk…
Sodium triacetoxyborohydride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
291820250 291821000 291825000
ACRO291820250EA 2660 CZK
ACRO291820250 ACRO291821000 ACRO291825000
Sodium triacetoxyborohydride 97%
Sodium triacetoxyborohydride
Vzorec: C₆H₁₀BNaO₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012211
CAS číslo: 56553-60-7
UN: 3396
ADR: 4.3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %