Tisk…
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic
M-Clarity™ quality level = MQ200
S5136-100G S5136-1KG S5136-500G S5136-5KG
SIALS5136-100GEA 1760 CZK
SIALS5136-100G SIALS5136-1KG SIALS5136-500G SIALS5136-5KG
Hydrogenfosforečnan dvojsodný, Sigma-Aldrich®
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
Vzorec: Na₂HPO₄
MW: 141.96
Bod tání: 250
Hustota: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003496
CAS číslo: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805