Tisk…
Ethoxid sodný 21% ethanol, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethanolát sodný
213222500 213220010
ACRO213222500EA 1670 CZK
ACRO213222500 ACRO213220010
Ethoxid sodný 21% ethanol, pure
Ethoxid sodný
Vzorec: C₂H₅NaO
MW: 68.05
Bod varu: 91 °C
Bod tání: 260
Hustota: 0.868 g/cm³
Bod vzplanutí: 25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012417
CAS číslo: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
UN: 2924
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Solution (May darken on storage)
Titration with HCl 20.0 to 22.0 %
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤0.5 %