Tisk…
Ethoxid sodný 21% ethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Ethanolát sodný
230553-100ML 230553-500ML
SIAL230553-100MLEA 847 CZK
SIAL230553-100ML SIAL230553-500ML
Ethoxid sodný 21% ethanol, Sigma-Aldrich®
Ethoxid sodný
Vzorec: C₂H₅NaO
MW: 68.05
Bod tání: 260
MDL Number: MFCD00012417
CAS číslo: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
UN: 3274
ADR: 3 II