Tisk…
Ethoxid sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Ethanolát sodný
MQ100
71210-250G 71210-50G
SIAL71210-250GEA 1470 CZK
SIAL71210-250G SIAL71210-50G
Ethoxid sodný, Sigma-Aldrich®
Ethoxid sodný
Vzorec: C₂H₅NaO
MW: 68.05
Bod tání: 260
Hustota: 0.868 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012417
CAS číslo: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
UN: 3206
ADR: 4.2 II