Tisk…
Ethoxid sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Ethanolát sodný
MQ200
156248-100G 156248-500G 156248-5G
SIAL156248-100GEA 1100 CZK
SIAL156248-100G SIAL156248-500G SIAL156248-5G
Ethoxid sodný, Sigma-Aldrich®
Ethoxid sodný
Vzorec: C₂H₅NaO
MW: 68.05
Bod tání: 260
Hustota: 0.868 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012417
CAS číslo: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
UN: 3206
ADR: 4.2 II