Tisk…
Ethoxid sodný 96%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
168592500 168595000 168590025
ACRO168592500EA 1630 CZK
ACRO168592500 ACRO168595000 ACRO168590025
Ethoxid sodný 96%, pure
Ethoxid sodný
Vzorec: C₂H₅NaO
Hustota: 0,868 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012417
CAS číslo: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
UN: 3095
ADR: 8,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥95 % (NaOC2H5)
Titration with HCl ≥98 % (total NaOC2H5)
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤2 %