Tisk…
Ethoxid sodný 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethanolát sodný
L06230.22 L06230.36 L06230.0P
L06230.22EA 1080 CZK
L06230.22 L06230.36 L06230.0P
Ethoxid sodný 96%
Ethoxid sodný
Purity: 96% CAS No.: 141-52-6 Molecular Formula: NaOCH2CH3 Formula Weight: 68.05 Flash Point: 30°(86°F) Odour: Irritating pH: 13 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3593646 Merck Reference: 14,8613 UN No.: 3206 MDL No.: MFCD00012417
Vzorec: C₂H₅NaO
MW: 68.05
Bod tání: >300 °C
Hustota: 0.868 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 30 °C (86 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012417
CAS číslo: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
UN: 3206
ADR: 4.2 II