Tisk…
Ethoxid sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20871.0250 8.20871.1000
8.20871.0250EA 1500 CZK
8.20871.0250 8.20871.1000
Ethoxid sodný, Sigma-Aldrich®
Ethoxid sodný
Vzorec: C₂H₅NaO
Bod tání: 260 °C
Hustota: 0,868 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012417
CAS číslo: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
UN: 3206
ADR: 4.2 (8),II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 260 °C
Molar Mass 68.05 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
pH 13 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 30 - 50 °C
Hazard Class 4.2
Hazard Class Description Spontaneously combustible material