Tisk…
Dihydrogenfosforečnan sodný, anhydrous 98,0, reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Sodium dihydrogenphosphate (granular), Sodium dihydrogen orthophosphate, Monobasic Sodium Phosphate, Sodium phosphate monobasic
0571-2.5KGEA 16830 CZK
0571-2.5KG 0571-500G 0571-100KG
Dihydrogenfosforečnan sodný, anhydrous 98,0, reagent
Dihydrogenfosforečnan sodný
Vzorec: NaH₂PO₄
MW: 119.98
Bod tání: ∼650 °C
Hustota: 0.9996 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003527
CAS číslo: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Heavy Metals (as Pb) 0.001%
Insolubles = 0.03%
Moisture (KF) = 0.3%
pH (1%, Water) @25°C 4.4 - 4.7
Purity >= 98%