Tisk…
Butyl-methakrylát 99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methacrylic acid butyl ester
216620010 216620051
ACRO216620010EA 2160 CZK
ACRO216620010 ACRO216620051
Butyl-methakrylát 99% stabilizovaný
Butyl methacrylate
Vzorec: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Bod varu: 163 °C (1013 hPa)
Bod tání: –75 °C
Hustota: 0,89 g/cm³
Bod vzplanutí: 41 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009444
CAS číslo: 97-88-1
EINECS: 202-615-1
UN: 2227
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4245 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 110 ppm MEHQ