Tisk…
Butyl-methakrylát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Methacrylic acid butyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
235865-100ML 235865-1L 235865-18L
SIAL235865-100MLEA 1880 CZK
SIAL235865-100ML SIAL235865-1L SIAL235865-18L
Butyl-methakrylát, Sigma-Aldrich®
Butyl-methakrylát
Vzorec: C₈H₁₄O₂
Bod varu: 163 °C (1013 hPa)
Bod tání: –75 °C
Hustota: 0,8951 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009444
CAS číslo: 97-88-1
EINECS: 202-615-1
UN: 2227
ADR: 3,III