Tisk…
Methylmagnesium bromide 1 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
377381000 377388000
377381000.EA 2940 CZK
377381000. 377388000.
Methylmagnesium bromide 1 M in THF, AcroSeal®
Methylmagnesium bromide
Vzorec: CH₃BrMg
Hustota: 1 g/cm³
Bod vzplanutí: –21 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000041
CAS číslo: 75-16-1
EINECS: 200-844-1
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to turbid grey to dark purple to brown-black Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.95 to 1.20 M