Tisk…
Methyl methoxyacetate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
165091000 165095000 165090250
ACRO165091000EA 2940 CZK
ACRO165091000 ACRO165095000 ACRO165090250
Methyl methoxyacetate 99%
Methyl methoxyacetate
Vzorec: C₄H₈O₃
Bod varu: 129…130 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,05 g/cm³
Bod vzplanutí: 35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008451
CAS číslo: 6290-49-9
EINECS: 228-539-9
UN: 3272
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3954 to 1.3974 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %