Ethyl methoxyacetate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A18770.09
A18770.18
A18770.09EA
1490
CZK
A18770.09
A18770.18
Ethyl methoxyacetate ≥98%
Ethyl methoxyacetate
Purity: 98%
CAS No.: 3938-96-3
Molecular Formula: CH3OCH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 118.13
Flash Point: 46°(115°F)
Refractive Index: 1.401
Boiling Point: 44-46°/9mm
Beilstein Reference: 1744761
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009176
Vzorec:
C₅H₁₀O₃ Bod varu: 44…46 °C (9 mmHg) Hustota: 1,00 Bod vzplanutí: 46 °C (115 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009176 CAS číslo: 3938-96-3 EINECS: 223-521-7 UN: 3272 ADR: 3,III |