Methoxyacetyl chloride ≥97% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilization:
Stabiised with magnesium oxide (MgO) ~ 0,3 %
Stabilized with ca 0.3% magnesium oxide
Purity: 97%
CAS No.: 38870-89-2
Molecular Formula: CH3OCH2COCl
Formula Weight: 108.52
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4240
Melting Point:
Vzorec:
C₃H₅ClO₂ Bod varu: 112…113 °C Bod tání: < –40 °C Hustota: 1,185 Bod vzplanutí: 28 °C (82 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000728 CAS číslo: 38870-89-2 EINECS: 254-169-2 UN: 2920 ADR: 8,II |