Methoxyoctová kyselina ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Methoxyacetic acid
B22917.0B
B22917.18
B22917.30
B22917.0BEA
6830
CZK
B22917.0B
B22917.18
B22917.30
Methoxyoctová kyselina ≥97%
Methoxyoctová kyselina
Purity: 97%
CAS No.: 625-45-6
Molecular Formula: C3H6O3
Formula Weight: 90.08
Flash Point: 114°(237°F)
Refractive Index: 1.4165
Odour: Odourless
pH: 1.6
Melting Point: 8°
Boiling Point: 202-204°
Beilstein Reference: 635800
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004308
Vzorec:
C₃H₆O₃ MW: 90.08 Bod varu: 202…204 °C Bod tání: 8 °C Hustota: 1.174 Bod vzplanutí: 114 °C (237 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004308 CAS číslo: 625-45-6 EINECS: 210-894-6 UN: 3265 ADR: 8 II |