Tisk…
Methoxyoctová kyselina 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
186770010 186770250 186772500
ACRO186770010EA 17730 CZK
ACRO186770010 ACRO186770250 ACRO186772500
Methoxyoctová kyselina 97+%
Methoxyoctová kyselina
Vzorec: C₃H₆O₃
Bod varu: 203 °C (1013 hPa)
Bod tání: 7 °C
Hustota: 1,174 g/cm³
Bod vzplanutí: 121 °C
MDL Number: MFCD00004308
CAS číslo: 625-45-6
EINECS: 210-894-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH 97.0 to 103.0 %
HPLC ≥97.5 %