Tisk…
Methoxyoctová kyselina, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
194557-250G 194557-50G
SIAL194557-250GEA 3330 CZK
SIAL194557-250G SIAL194557-50G
Methoxyoctová kyselina, Sigma-Aldrich®
Methoxyoctová kyselina
Vzorec: C₃H₆O₃
Bod varu: 203 °C (1013 hPa)
Bod tání: 7 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004308
CAS číslo: 625-45-6
EINECS: 210-894-6
UN: 3265
ADR: 8,II