Tisk…
Methoxid litný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Methanolát litný
M-Clarity™ quality level = MQ100
344370-100G 344370-25G
SIAL344370-100GEA 11600 CZK
SIAL344370-100G SIAL344370-25G
Methoxid litný, Sigma-Aldrich®
Methoxid litný
Vzorec: CH₃LiO
MW: 37,98 g/mol
Bod varu: 64,6 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,865 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00036357
CAS číslo: 865-34-9
EINECS: 212-737-7
UN: 3206
ADR: 4.2,II