Tisk…
Lanthanum(III) chloride hydrate 64,5 - 70%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Lanthanum trichloride hydrate
199151000 199155000 199150025
ACRO199151000EA 2310 CZK
ACRO199151000 ACRO199155000 ACRO199150025
Lanthanum(III) chloride hydrate 64,5 - 70%
Lanthanum(III) chloride hydrate
Vzorec: Cl₃La·H₂O
MW: 263.28
Bod varu: 1000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149753
CAS číslo: 20211-76-1
EINECS: 233-237-5
UN: 1759
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Adhering crystals
Gravimetry 64.5 to 70 %