Tisk…
Dipotassium hexachloroosmate > 39% Os
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Potassium hexachloroosmate(IV)
197650010 197650050
ACRO197650010EA 7950 CZK
ACRO197650010 ACRO197650050
Dipotassium hexachloroosmate > 39% Os
Dipotassium hexachloroosmate
Vzorec: Cl₆K₂Os
MW: 481.14
Bod tání: 600
Hustota: 3.42
MDL Number: MFCD00011371
CAS číslo: 16871-60-6
EINECS: 240-893-6
UN: 3290
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Bordeaux to purple Powder
Assay ≥39 % (Os)