Tisk…

Chlorid hydroxylamonný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride

M-Clarity™ quality level = MQ200

431362-250G 431362-50G
SIAL431362-250GEA 12760 CZK
SIAL431362-250G SIAL431362-50G
Chlorid hydroxylamonný, Sigma-Aldrich®
Chlorid hydroxylamonný
Vzorec: NH₂OH·HCl
MW: 69,49 g/mol
Bod varu: 306 °C (1013 hPa)
Bod tání: 151 °C
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051089
CAS číslo: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04853

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR