Tisk…
Hydrazin-Hydrat (N₂H₄ 50 - 60%), Reagent Grade, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Hydrazinium hydroxide, Hydrazine monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
225819-100ML 225819-500ML
SIAL225819-100MLEA 904 CZK
SIAL225819-100ML SIAL225819-500ML
Hydrazin-Hydrat (N₂H₄ 50 - 60%), Reagent Grade, Sigma-Aldrich®
Hydrazin-Hydrat
Vzorec: NH₂NH₂·xH₂O
MW: 32,05 g/mol (anhy)
Bod varu: 117,2 °C (1013 hPa)
Bod tání: –51,7 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 96 °C (ot. pohárek)
MDL Number: MFCD00149931
CAS číslo: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
UN: 2030
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04790