18-Pentatriacontanone ≥85%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
41445.14
41445.22
41445.14EA
2740
CZK
41445.14
41445.22
18-Pentatriacontanone ≥85%, technická kvalita
18-Pentatriacontanone
Purity: 97+%
CAS No.: 504-53-0
Molecular Formula: C35H70O
Formula Weight: 506.94
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
Melting Point: 79-80°
Solubility: Soluble in benzene
MDL No.: MFCD00048491
Antiblocking agent
Vzorec:
C₃₅H₇₀O MW: 506.94 Bod varu: 543 Bod tání: 79…80 °C Hustota: 0.84 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00048491 CAS číslo: 504-53-0 EINECS: 207-993-1 |