Tisk…
Heptafluorobutyryl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
257923-25G 257923-5G
SIAL257923-25GEA 3260 CZK
SIAL257923-25G SIAL257923-5G
Heptafluorobutyryl chloride, Sigma-Aldrich®
Heptafluorobutyryl chloride
Vzorec: C₄ClF₇O
Bod varu: 39 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,55 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00000707
CAS číslo: 375-16-6
EINECS: 206-785-8
UN: 3265
ADR: 8,II