Tributylvinyltin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Tri-n-butylvinyltin, Tributylvinylstannane
M-Clarity™ quality level = MQ100
95085-25ML
95085-5ML
SIAL95085-25MLEA
0
CZK
SIAL95085-25ML
SIAL95085-5ML
Tributylvinyltin, Sigma-Aldrich®
Tributylvinyltin
Vzorec:
C₁₄H₃₀Sn MW: 317,1 g/mol Bod varu: 73…74 °C (0,1 mmHg) Hustota: 1,085 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00009421 CAS číslo: 7486-35-3 EINECS: 231-291-4 UN: 2788 ADR: 6.1,III |