Tisk…
Kyselina octová 99 - 100% 99-100%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
27221-1L 27221-2.5L 27221-5L 27221-4X2.5L 27221-4X5L 27221-6X1L
27221-1LEA 1670 CZK
27221-1L 27221-2.5L 27221-5L 27221-4X2.5L 27221-4X5L 27221-6X1L
Kyselina octová 99 - 100% 99-100%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
Bod varu: 118 °C (1,013 hPa)
Bod tání: 16 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036152
CAS číslo: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0005 %
Explosion Limit 4 %, 59 °F
Vapor Density 2.07 (vs air)
Autoignition Temperature 800 °F