Tisk…
Isopropenyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
117781-1L 117781-250ML
SIAL117781-1LEA 2120 CZK
SIAL117781-1L SIAL117781-250ML
Isopropenyl acetate, Sigma-Aldrich®
Isopropenyl acetate
Vzorec: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Bod varu: 94 °C (1013 hPa)
Bod tání: –93 °C
Hustota: 0,9188 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008709
CAS číslo: 108-22-5
EINECS: 203-562-7
UN: 2403
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05223