4-Nitrophenyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
N8130-100G
N8130-10G
N8130-25G
N8130-5G
SIALN8130-100GEA
7870
CZK
SIALN8130-100G
SIALN8130-10G
SIALN8130-25G
SIALN8130-5G
4-Nitrophenyl acetate, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophenyl acetate
Vzorec:
C₈H₇NO₄ Bod tání: 76…79 °C |
MDL Number:
MFCD00007326 CAS číslo: 830-03-5 EINECS: 212-593-5 |