Tisk…
4-Nitrophenyl acetate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: P-Acetoxynitrobenzene, 1-Acetoxy-4-nitrobenzene
128750250 128751000 128750050
ACRO128750250EA 2220 CZK
ACRO128750250 ACRO128751000 ACRO128750050
4-Nitrophenyl acetate 97%
4-Nitrophenyl acetate
Vzorec: C₈H₇NO₄
MW: 181.15
Bod tání: 76…79 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00007326
CAS číslo: 830-03-5
EINECS: 212-593-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 79 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +23° to +29° (20 °C, 589 nm) (c=1 in Chloroform)