4-Chlorobutyl acetate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Acetic acid 4-chlorobutyl ester
B22582.14
B22582.22
B22582.36
B22582.14EA
1370
CZK
B22582.14
B22582.22
B22582.36
4-Chlorobutyl acetate ≥98%
4-Chlorobutyl acetate
Purity: 98%
CAS No.: 6962-92-1
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)4Cl
Formula Weight: 150.61
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.4350
Boiling Point: 81-83°/11mm
Beilstein Reference: 1749681
MDL No.: MFCD00001013
Vzorec:
C₆H₁₁ClO₂ MW: 150.6 Bod varu: 81…83 °C (11 mmHg) Hustota: 1.076 Bod vzplanutí: 64 °C (147 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001013 CAS číslo: 6962-92-1 EINECS: 230-158-8 |