2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99%
CAS No.: 112-15-2
Molecular Formula: CH3CO2(CH2CH2O)2C2H5
Formula Weight: 176.21
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point: -25°
Boiling Point: 218-219°
Beilstein Reference: 1764643
Merck Reference: 14,1800
MDL No.: MFCD00041928
Vzorec:
C₈H₁₆O₄ Bod varu: 218…219 °C Bod tání: –25 °C Hustota: 1,012 Bod vzplanutí: 95 °C (203 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041928 CAS číslo: 112-15-2 EINECS: 203-940-1 Merck Index: 14,1800 |