Tisk…
2-(2-Butoxyetoxy)ethylacetát ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16065.AK A16065.AU
A16065.AKEA 838 CZK
A16065.AK A16065.AU
2-(2-Butoxyetoxy)ethylacetát ≥98%
2-(2-Butoxyetoxy)ethylacetát
Purity: 98% CAS No.: 124-17-4 Molecular Formula: CH3CO2CH2CH2OCH2CH2O(CH2)3CH3 Formula Weight: 204.27 Flash Point: 115°(239°F) Physical Form: Liquid Density: 0.977 Refractive Index: 1.4260 Melting Point: -32° Boiling Point: 237-241° Beilstein Reference: 1771533 MDL No.: MFCD00009458
Vzorec: C₁₀H₂₀O₄
Bod varu: 237…241 °C
Bod tání: –32 °C
Hustota: 0,977
Bod vzplanutí: 115 °C (239 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009458
CAS číslo: 124-17-4
EINECS: 204-685-9