Tisk…
2-(2-Butoxyetoxy)ethylacetát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Diethyleneglycolmonobutyletheracetate, Diethylene glycol monobutyl ether acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21014.1000 8.21014.2500
8.21014.1000EA 1220 CZK
8.21014.1000 8.21014.2500
2-(2-Butoxyetoxy)ethylacetát, Sigma-Aldrich®
2-(2-Butoxyetoxy)ethylacetát
Vzorec: C₁₀H₂₀O₄
MW: 204,27 g/mol
Bod varu: 246 °C (1013 hPa)
Bod tání: –32 °C
Hustota: 0,973 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 102 °C
MDL Number: MFCD00009458
CAS číslo: 124-17-4
EINECS: 204-685-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 64 g/l (20 °C)
Melting Point -32 °C
Molar Mass 204.26 g/mol
Boiling Point 244 - 250 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 102 °C
Refractive Index 1.4262 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 5.3 %(V)
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)
pH 3 - 4 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 290 °C