Tisk…

Palladium(II) acetate ≥98% (99.9+%-Pd)

Dodavatel: abcr
Varování

AB121377.0005 AB121377.0001
ABCRAB121377.0005EA 0 CZK
ABCRAB121377.0005 ABCRAB121377.0001
Palladium(II) acetate ≥98% (99.9+%-Pd)
Palladium(II) acetate
Vzorec: C₄H₆O₄Pd
Bod tání: 205 °C
MDL Number: MFCD00012453
CAS číslo: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR