Palladium(II) acetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
205869-10G
205869-1G
205869-2G
SIAL205869-10GEA
27090
CZK
SIAL205869-10G
SIAL205869-1G
SIAL205869-2G
Palladium(II) acetate, Sigma-Aldrich®
Palladium(II) acetate
Vzorec:
C₄H₆O₄Pd Bod tání: 205 °C |
MDL Number:
MFCD00012453 CAS číslo: 3375-31-3 EINECS: 222-164-4 |