Tisk…
Dihydrocytochalasin B, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D1641-1MG D1641-5MG
SIALD1641-1MGEA 13850 CZK
SIALD1641-1MG SIALD1641-5MG
Dihydrocytochalasin B, Sigma-Aldrich®
Dihydrocytochalasin B
Vzorec: C₂₉H₃₉NO₅
Bod tání: 198…203 °C
CAS číslo: 39156-67-7
EINECS: 254-324-4