Tisk…
Ethyl diethoxyacetate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Diethoxyacetic ethyl ester
L00390.14 L00390.22
L00390.14EA 1610 CZK
L00390.14 L00390.22
Ethyl diethoxyacetate ≥97%
Ethyl diethoxyacetate
Purity: 97+% CAS No.: 6065-82-3 Molecular Formula: C8H16O4 Formula Weight: 176.21 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4100 Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 878579 MDL No.: MFCD00009231
Vzorec: C₈H₁₆O₄
MW: 176.21
Bod varu: 198…200 °C
Hustota: 0.988
Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009231
CAS číslo: 6065-82-3
EINECS: 227-999-8