Tisk…
Cytochalasin B
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
228090010 228090050 228090250
ACRO228090010EA 2820 CZK
ACRO228090010 ACRO228090050 ACRO228090250
Cytochalasin B
Cytochalasin B
Vzorec: C₂₉H₃₇NO₅
Bod tání: 218…223 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00077704
CAS číslo: 14930-96-2
EINECS: 239-000-2
UN: 1544
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
HPLC ≥98 %