Tisk…
Cytochalasin B
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: 7(S),20(R)-Dihydroxy-16(R)-methyl-10-phenyl-24-oxa[14]cytochalasa-6(12),13(E),21(E)-triene-1,23-dione
A7657.0005
A7657.0005EA 9160 CZK
A7657.0005
Cytochalasin B
Cytochalasin B
Vzorec: C₂₉H₃₇NO₅
MW: 479,62 g/mol
Bod tání: 218…221 °C
MDL Number: MFCD00077704
CAS číslo: 14930-96-2
EINECS: 239-000-2
UN: 1544
ADR: 6.1,II