Tisk…
Cyclohexylacetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H31986.06 H31986.14
H31986.06EA 1220 CZK
H31986.06 H31986.14
Cyclohexylacetic acid ≥98%
Cyclohexylacetic acid
Purity: 98% CAS No.: 5292-21-7 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.2 Melting Point: 28-32° Boiling Point: 242-244° MDL No.: MFCD00001518
Vzorec: C₈H₁₄O₂
Bod varu: 242…244 °C
Bod tání: 28…32 °C
Hustota: 1,007
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001518
CAS číslo: 5292-21-7
EINECS: 226-132-0