Tisk…
Coronene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Hexabenzobenzene
MQ100
C84801-100MG C84801-500MG
SIALC84801-100MGEA 1920 CZK
SIALC84801-100MG SIALC84801-500MG
Coronene, Sigma-Aldrich®
Coronene
Vzorec: C₂₄H₁₂
MW: 300.36
Bod varu: 525
Bod tání: 437…440 °C
Hustota: 1.371 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00004134
CAS číslo: 191-07-1
EINECS: 205-881-7