Tisk…
Coronene 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Hexabenzobenzene
110511000 110515000
ACRO110511000EA 1630 CZK
ACRO110511000 ACRO110515000
Coronene 95%
Coronene
Vzorec: C₂₄H₁₂
MW: 300.36
Bod varu: 525
Bod tání: 438…440 °C
MDL Number: MFCD00004134
CAS číslo: 191-07-1
EINECS: 205-881-7
UN: 2811
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration RCOCl ≥96.0 %