cis-2-Hexene 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H53506.06
H53506.14
H53506.06EA
2370
CZK
H53506.06
H53506.14
cis-2-Hexene 96%
cis-2-Hexene
Purity: 96%
CAS No.: 7688-21-3
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.396
Boiling Point: 68-70°
Beilstein Reference: 1719019
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00066520
Vzorec:
C₆H₁₂ Bod varu: 68…70 °C Hustota: 0,669 Bod vzplanutí: –25 °C (–13 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066520 CAS číslo: 7688-21-3 EINECS: 231-697-1 UN: 3295 ADR: 3,II |