Tisk…
cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
265850010 265850050
ACRO265850010EA 16180 CZK
ACRO265850010 ACRO265850050
cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride 99+%
cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₄ClNO
Bod tání: 186…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143981
CAS číslo: 6936-47-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
Titration with HClO4 ≥99.0 %