Diaminomaleonitrile 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
172700250
172701000
172705000
ACRO172700250EA
1250
CZK
ACRO172700250
ACRO172701000
ACRO172705000
Diaminomaleonitrile 98%
Diaminomaleonitrile
Vzorec:
C₄H₄N₄ MW: 108,1 g/mol Bod varu: 445 °C (1013 hPa) Bod tání: 178…179 °C Hustota: 1,368 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001870 CAS číslo: 1187-42-4 EINECS: 214-697-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrophotometry | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...