Diaminomaleonitrile 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
B24328.14
B24328.22
B24328.14EA
1220
CZK
B24328.14
B24328.22
Diaminomaleonitrile 98%
Diaminomaleonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 1187-42-4
Molecular Formula: C4H4N4
Formula Weight: 108.10
Melting Point: 178-182° dec.
Beilstein Reference: 878333
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001870
Vzorec:
C₄H₄N₄ MW: 108,1 g/mol Bod varu: 445 °C (1013 hPa) Bod tání: 178…182 °C (rozkl.) Hustota: 1,360 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001870 CAS číslo: 1187-42-4 EINECS: 214-697-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |